Learn More
Fisherbrand™ Plaques PCR à jupe, bas profil, 96 puits, naturel
Adapté à la plupart des thermocycleurs
109.00€ - 134.00€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Type de produit | Microplaque PCR |
Type de jupe | À jupe |
Matériau | En PP |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12194112
|
Fisherbrand™
14230241 |
Jaune |
109.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12184112
|
Fisherbrand™
14230240 |
Vert |
109.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12164112
|
Fisherbrand™
14230238 |
Rouge |
109.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12154112
|
Fisherbrand™
14230237 |
Naturel |
134.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12174112
|
Fisherbrand™
14230239 |
Bleu |
125.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Adapté à la plupart des thermocycleurs
- En PP vierge
- Fond de puits transparent pour la visibilité des échantillons
- Empilables
- Conception à bord surélevé
- Scellables à l’aide de feuilles et films adhésifs, films de thermoscellage et barrettes de bouchons
- Volume des puits de 200 μl maximum lorsque les plaques sont utilisées avec des films de scellage adhésif ou de thermoscellage
- Coin biseauté et grille alphanumérique
- Encombrement conforme à la norme SBS (Society for Biomolecular Screening)
- Fonction d’automatisation conviviale
- Huit trous dans la jupe aident au positionnement et au retrait de la plaque du bloc du thermocycleur
- Produites en salle blanche
Spécification
Étalon | |
Microplaque PCR | |
En PP | |
96 | |
Oui |
8 x 12 | |
À jupe | |
200 μl | |
Applications de PCR, RT-PCR |