Learn More
Fisherbrand™ Plaques PCR à jupe, bas profil, 96 puits, naturel
Adapté à la plupart des thermocycleurs
Marque:  Fisherbrand™ 14230241
Code produit. 12194112
  • 109.00€ / 25 pièces
Expédition estimée: 21-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Adapté à la plupart des thermocycleurs
  • En PP vierge
  • Fond de puits transparent pour la visibilité des échantillons
  • Empilables
  • Conception à bord surélevé
  • Scellables à l’aide de feuilles et films adhésifs, films de thermoscellage et barrettes de bouchons
  • Volume des puits de 200 μl maximum lorsque les plaques sont utilisées avec des films de scellage adhésif ou de thermoscellage
  • Coin biseauté et grille alphanumérique
  • Encombrement conforme à la norme SBS (Society for Biomolecular Screening)
  • Fonction d’automatisation conviviale
  • Huit trous dans la jupe aident au positionnement et au retrait de la plaque du bloc du thermocycleur
  • Produites en salle blanche
Spécification
Spécification
Étalon
Jaune
À jupe
200 μl
Applications de PCR, RT-PCR
Transparent
8 x 12
Microplaque PCR
En PP
96