Learn More
9-(chlorométhyl)anthracène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
35.50€ - 491.00€
Identifiants chimiques
CAS | 24463-19-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H11Cl |
Poids moléculaire (g/mol) | 226.703 |
Numéro MDL | MFCD00001263 |
Clé InChI | PCVRSXXPGXRVEZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 9-chloromethyl anthracene, anthracene, 9-chloromethyl, 9-anthracenylmethyl chloride, ccris 7993, 9-chloromethyanthracene, pubchem14854, 9-chlormethyl-anthracen, acmc-209tez |
CID PubChem | 32385 |
Nom IUPAC | 9-(chlorométhyl)anthracène |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=C2CCl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11470094
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13579.03 |
1 g |
35.50€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11480094
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13579.06 |
5 g |
119.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11490094
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13579.14 |
25 g |
491.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
9-(Chloromethyl)anthracene is used as a blocking group reagent used for carboxylic acids, phenols, mercaptans and thiophenols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 9-(chlorométhyl)anthracène est utilisé comme réactif de groupe de blocage utilisé pour les acides carboxyliques, les phénols, les mercaptans et les thiophénols.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Identifiants chimiques
24463-19-2 | |
226.703 | |
PCVRSXXPGXRVEZ-UHFFFAOYSA-N | |
32385 | |
C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=C2CCl |
C15H11Cl | |
MFCD00001263 | |
9-chloromethyl anthracene, anthracene, 9-chloromethyl, 9-anthracenylmethyl chloride, ccris 7993, 9-chloromethyanthracene, pubchem14854, 9-chlormethyl-anthracen, acmc-209tez | |
9-(chlorométhyl)anthracène |
Spécification
9-(Chloromethyl)anthracene | |
138°C to 142°C | |
MFCD00001263 | |
1873394 | |
PCVRSXXPGXRVEZ-UHFFFAOYSA-N | |
9-(chlorométhyl)anthracène | |
32385 | |
≥98% |
24463-19-2 | |
C15H11Cl | |
UN3261 | |
9-chloromethyl anthracene, anthracene, 9-chloromethyl, 9-anthracenylmethyl chloride, ccris 7993, 9-chloromethyanthracene, pubchem14854, 9-chlormethyl-anthracen, acmc-209tez | |
C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=C2CCl | |
226.703 | |
226.71 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
GHS P Statement
P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'rtecsNumber' : CA9600000
RUO – Research Use Only