Learn More
9-(chlorométhyl)anthracène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11480094
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
9-(Chloromethyl)anthracene is used as a blocking group reagent used for carboxylic acids, phenols, mercaptans and thiophenols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 9-(chlorométhyl)anthracène est utilisé comme réactif de groupe de blocage utilisé pour les acides carboxyliques, les phénols, les mercaptans et les thiophénols.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24463-19-2
Formule moléculaire C15H11Cl
Poids moléculaire (g/mol) 226.703
Numéro MDL MFCD00001263
Clé InChI PCVRSXXPGXRVEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-chloromethyl anthracene, anthracene, 9-chloromethyl, 9-anthracenylmethyl chloride, ccris 7993, 9-chloromethyanthracene, pubchem14854, 9-chlormethyl-anthracen, acmc-209tez
CID PubChem 32385
Nom IUPAC 9-(chlorométhyl)anthracène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=C2CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-(Chloromethyl)anthracene
Point de fusion 138°C to 142°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1873394
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform. Insoluble in water.
Poids de la formule 226.71
Pourcentage de pureté ≥98%