Learn More
9-bêta-D-arabinofuranosyladénine-5’-monophosphate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
24.30€ - 48.70€
Identifiants chimiques
CAS | 29984-33-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H14N5O7P |
Poids moléculaire (g/mol) | 347.22 |
Numéro MDL | MFCD00069723 |
Clé InChI | UDMBCSSLTHHNCD-UHTZMRCNSA-N |
Synonyme | vidarabine monophosphate, ara-amp, vidarabine phosphate, adenine arabinoside monophosphate, 9-5-o-phosphono-beta-d-arabinofuranosyl adenine, arabinofuranosyladenine monophosphate, vidarabine 5'-monophosphate, vidarabine-5'-monophosphate, vidarabine phosphate usan, arabinosyladenine monophosphate |
CID PubChem | 34768 |
Nom IUPAC | [(2R,3S,4 S,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]méthyl dihydrogénophosphate |
SMILES | NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]3O)C2=NC=N1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15410467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65653.03 |
1 g |
24.30€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15420467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65653.06 |
5 g | |||||||
Description
Disrupts viral DNA synthesis. Competitive viral DNA polymerase inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsPerturbe la synthèse de l’ADN viral. Inhibiteur compétitif de l’ADN polymérase virale. Actif contre le virus de l’herpès simplex et le virus varicelle-zona in vivo.
Solubilité
Soluble dans l’eau à4 mg/ml
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants, de la chaleur. À conserver au réfrigérateur.
Identifiants chimiques
29984-33-6 | |
347.22 | |
UDMBCSSLTHHNCD-UHTZMRCNSA-N | |
34768 | |
NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]3O)C2=NC=N1 |
C10H14N5O7P | |
MFCD00069723 | |
vidarabine monophosphate, ara-amp, vidarabine phosphate, adenine arabinoside monophosphate, 9-5-o-phosphono-beta-d-arabinofuranosyl adenine, arabinofuranosyladenine monophosphate, vidarabine 5'-monophosphate, vidarabine-5'-monophosphate, vidarabine phosphate usan, arabinosyladenine monophosphate | |
[(2R,3S,4 S,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]méthyl dihydrogénophosphate |
Spécification
9-beta-D-Arabinofuranosyladenine-5'-monophosphate | |
Blanc | |
MFCD00069723 | |
Soluble in water at 4mg/ml | |
NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]3O)C2=NC=N1 | |
347.22 | |
347.22 | |
Poudre |
29984-33-6 | |
C10H14N5O7P | |
vidarabine monophosphate, ara-amp, vidarabine phosphate, adenine arabinoside monophosphate, 9-5-o-phosphono-beta-d-arabinofuranosyl adenine, arabinofuranosyladenine monophosphate, vidarabine 5'-monophosphate, vidarabine-5'-monophosphate, vidarabine phosphate usan, arabinosyladenine monophosphate | |
UDMBCSSLTHHNCD-UHTZMRCNSA-N | |
[(2R,3S,4 S,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]méthyl dihydrogénophosphate | |
34768 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'einecsNumber' : 249-990-8
missing translation for 'rtecsNumber' : AU6204000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : −30° à −10°C
RUO – Research Use Only