Learn More
9-bêta-D-arabinofuranosyladénine-5’-monophosphate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15410467
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Disrupts viral DNA synthesis. Competitive viral DNA polymerase inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Perturbe la synthèse de l’ADN viral. Inhibiteur compétitif de l’ADN polymérase virale. Actif contre le virus de l’herpès simplex et le virus varicelle-zona in vivo.
Solubilité
Soluble dans l’eau à4 mg/ml
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants, de la chaleur. À conserver au réfrigérateur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29984-33-6
Formule moléculaire C10H14N5O7P
Poids moléculaire (g/mol) 347.22
Numéro MDL MFCD00069723
Clé InChI UDMBCSSLTHHNCD-UHTZMRCNSA-N
Synonyme vidarabine monophosphate, ara-amp, vidarabine phosphate, adenine arabinoside monophosphate, 9-5-o-phosphono-beta-d-arabinofuranosyl adenine, arabinofuranosyladenine monophosphate, vidarabine 5'-monophosphate, vidarabine-5'-monophosphate, vidarabine phosphate usan, arabinosyladenine monophosphate
CID PubChem 34768
Nom IUPAC [(2R,3S,4 S,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]méthyl dihydrogénophosphate
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]3O)C2=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-beta-D-Arabinofuranosyladenine-5'-monophosphate
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in water at 4mg/ml
Poids de la formule 347.22
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre