Learn More
9,10-Diphénylanthracène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
72.16€ - 587.93€
Identifiants chimiques
CAS | 1499-10-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C26H18 |
Poids moléculaire (g/mol) | 330.43 |
Numéro MDL | MFCD00001253 |
Clé InChI | FCNCGHJSNVOIKE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | anthracene, 9,10-diphenyl, 9,10-diphenyl anthracene, unii-51bq8iyq9u, 51bq8iyq9u, acmc-1brsc, 9, 9-diphenylanthracene, anthracene,10-diphenyl, 9,10-diphenylanthracene, 9,10-diphenylanthracene 1g, 9,10-diphenylanthracene, analytical standard |
CID PubChem | 15159 |
ChEBI | CHEBI:51676 |
Nom IUPAC | 9,10-diphénylanthracène |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C1=C2C=CC=CC2=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10774031
|
Thermo Scientific Acros
117200010 |
1 g | Flacon en verre |
72.16€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10529430
|
Thermo Scientific Acros
117200050 |
5 g | Flacon en verre |
223.11€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10135633
|
Thermo Scientific Acros
117200250 |
25 g | Flacon en verre |
587.93€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1499-10-1 | |
330.43 | |
FCNCGHJSNVOIKE-UHFFFAOYSA-N | |
15159 | |
9,10-diphénylanthracène |
C26H18 | |
MFCD00001253 | |
anthracene, 9,10-diphenyl, 9,10-diphenyl anthracene, unii-51bq8iyq9u, 51bq8iyq9u, acmc-1brsc, 9, 9-diphenylanthracene, anthracene,10-diphenyl, 9,10-diphenylanthracene, 9,10-diphenylanthracene 1g, 9,10-diphenylanthracene, analytical standard | |
CHEBI:51676 | |
C1=CC=C(C=C1)C1=C2C=CC=CC2=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12 |
Spécification
9, 10-Diphenylanthracene | |
1499-10-1 | |
100.0 | |
Jaune à beige | |
97.5% min. (HPLC) | |
MFCD00001253 | |
anthracene, 9,10-diphenyl, 9,10-diphenyl anthracene, unii-51bq8iyq9u, 51bq8iyq9u, acmc-1brsc, 9, 9-diphenylanthracene, anthracene,10-diphenyl, 9,10-diphenylanthracene, 9,10-diphenylanthracene 1g, 9,10-diphenylanthracene, analytical standard | |
FCNCGHJSNVOIKE-UHFFFAOYSA-N | |
9,10-diphénylanthracène | |
15159 | |
330.42 | |
Poudre cristalline fine |
99% | |
97.5 | |
248°C to 252°C | |
Authentique | |
C26H18 | |
05,747 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform,benzene,carbon,disulfide,cyclohexane,acetonitrile,petroleum,ether | |
C1=CC=C(C=C1)C1=C2C=CC=CC2=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12 | |
330.43 | |
CHEBI:51676 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 216-105-1
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
- 9,10-Diphenylanthracene
RUO – Research Use Only