Learn More
9,10-Diphénylanthracène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10529430
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1499-10-1
Formule moléculaire C26H18
Poids moléculaire (g/mol) 330.43
Numéro MDL MFCD00001253
Clé InChI FCNCGHJSNVOIKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme anthracene, 9,10-diphenyl, 9,10-diphenyl anthracene, unii-51bq8iyq9u, 51bq8iyq9u, acmc-1brsc, 9, 9-diphenylanthracene, anthracene,10-diphenyl, 9,10-diphenylanthracene, 9,10-diphenylanthracene 1g, 9,10-diphenylanthracene, analytical standard
CID PubChem 15159
ChEBI CHEBI:51676
Nom IUPAC 9,10-diphénylanthracène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=C2C=CC=CC2=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 9, 10-Diphenylanthracene
Note relative au nom 99%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 248°C to 252°C
Couleur Jaune à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 05,747
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform,benzene,carbon,disulfide,cyclohexane,acetonitrile,petroleum,ether
Poids de la formule 330.42
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 9,10-Diphenylanthracene