Learn More
9,10-Anthraquinone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
81.70€ - 252.00€
Identifiants chimiques
CAS | 84-65-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 208.22 |
Numéro MDL | MFCD00001188 |
Clé InChI | RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | anthraquinone, 9,10-anthraquinone, 9,10-anthracenedione, anthradione, hoelite, 9,10-dioxoanthracene, corbit, morkit, 9,10-anthrachinon, anthra-9,10-quinone |
CID PubChem | 6780 |
ChEBI | CHEBI:40448 |
Nom IUPAC | anthracène-9,10-dione |
SMILES | O=C1C2=CC=CC=C2C(=O)C2=CC=CC=C12 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11400693
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12735.30 |
250 g |
81.70€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11490683
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12735.0B |
1000 g |
252.00€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Anthraquinone is used in paper industry as a catalyst to increase the pulp production yield and to improves the fiber strength through reduction reaction of cellulose to carboxylic acid. It is also used as a precursor for dye formation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’anthraquinone est utilisée dans l’industrie du papier comme catalyseur pour augmenter le rendement de la production de pâte à papier, et il améliore la résistance des fibres grâce à la réaction de réduction de cellulose à l’acide carboxylique. Il est également utilisé comme précurseur pour la formation de colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
84-65-1 | |
208.22 | |
RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N | |
6780 | |
anthracène-9,10-dione |
C14H8O2 | |
MFCD00001188 | |
anthraquinone, 9,10-anthraquinone, 9,10-anthracenedione, anthradione, hoelite, 9,10-dioxoanthracene, corbit, morkit, 9,10-anthrachinon, anthra-9,10-quinone | |
CHEBI:40448 | |
O=C1C2=CC=CC=C2C(=O)C2=CC=CC=C12 |
Spécification
9,10-Anthraquinone | |
283°C to 287°C | |
377°C | |
Odorless | |
MFCD00001188 | |
14,687 | |
Insoluble in water. | |
O=C1C2=CC=CC=C2C(=O)C2=CC=CC=C12 | |
208.22 | |
CHEBI:40448 | |
≥98% |
84-65-1 | |
1.438 | |
185°C (365°F) | |
C14H8O2 | |
390030 | |
anthraquinone, 9,10-anthraquinone, 9,10-anthracenedione, anthradione, hoelite, 9,10-dioxoanthracene, corbit, morkit, 9,10-anthrachinon, anthra-9,10-quinone | |
RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N | |
anthracène-9,10-dione | |
6780 | |
208.22 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H351-H317
Susceptible de provoquer le cancer.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 201-549-0
missing translation for 'rtecsNumber' : CB4725000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche