Learn More
9,10-Anthraquinone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11490683
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Anthraquinone is used in paper industry as a catalyst to increase the pulp production yield and to improves the fiber strength through reduction reaction of cellulose to carboxylic acid. It is also used as a precursor for dye formation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’anthraquinone est utilisée dans l’industrie du papier comme catalyseur pour augmenter le rendement de la production de pâte à papier, et il améliore la résistance des fibres grâce à la réaction de réduction de cellulose à l’acide carboxylique. Il est également utilisé comme précurseur pour la formation de colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84-65-1
Formule moléculaire C14H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 208.22
Numéro MDL MFCD00001188
Clé InChI RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme anthraquinone, 9,10-anthraquinone, 9,10-anthracenedione, anthradione, hoelite, 9,10-dioxoanthracene, corbit, morkit, 9,10-anthrachinon, anthra-9,10-quinone
CID PubChem 6780
ChEBI CHEBI:40448
Nom IUPAC anthracène-9,10-dione
SMILES O=C1C2=CC=CC=C2C(=O)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 9,10-Anthraquinone
Point de fusion 283°C to 287°C
Densité 1.438
Point d’ébullition 377°C
Point d’éclair 185°C (365°F)
Odeur Odorless
Quantité 1000 g
Beilstein 390030
Merck Index 14,687
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 208.22
Pourcentage de pureté ≥98%