Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 8 mm en PP à trou central, rose, à filetage 8-425
Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
Marque: Fisherbrand™ 08 15 2461
Description
- 8mm
- PP
- Bouchon à vis
- Rose
- Orifice central
- Filetage 8-425
- Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
Spécification
Caoutchouc rouge/PTFE ; | |
8 mm | |
GC, HPLC | |
1 mm |
Beige, Rouge-orange, Rose | |
PP | |
100 | |
Bouchon à vis |