Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 8 mm en PP à trou central, rose, à filetage 8-425
Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
157.08€ - 454.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 8 mm |
---|---|
Matériau | PP |
À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
Type | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Couleur | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Couleur | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12901021
|
Fisherbrand™
08 15 2289 |
Silicone/PTFE | Rouge, Blanc, Rose | 1 mm | |||||
13495489
|
Fisherbrand™
08 15 2463 |
Silicone/PTFE | Rouge, Blanc, Rose | 1,3 mm |
295.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13485479
|
Fisherbrand™
08 15 2466 |
Caoutchouc naturel / TEF | Rouge-orange, Transparent, Rose | 1,3 mm | |||||
13405489
|
Fisherbrand™
08 15 2461 |
Caoutchouc rouge/PTFE ; | Beige, Rouge-orange, Rose | 1 mm | |||||
13475499
|
Fisherbrand™
08 15 2493 |
Silicone/PTFE | Rouge, Blanc, Rose | 1,3 mm | |||||
Description
- 8 mm
- PP
- Bouchon à vis
- Rose
- Orifice central
- Filetage 8-425
- Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
Spécification
8 mm | |
PP | |
GC, HPLC | |
Bouchon à vis |