Learn More
8-Méthoxypsoralène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
52.80€ - 171.00€
Identifiants chimiques
CAS | 298-81-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H8O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 216.19 |
Numéro MDL | MFCD00005009 |
Clé InChI | QXKHYNVANLEOEG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methoxsalen, 8-methoxypsoralen, xanthotoxin, meladinine, ammoidin, oxsoralen, meloxine, oxypsoralen, xanthotoxine, meladinin |
CID PubChem | 4114 |
ChEBI | CHEBI:18358 |
Nom IUPAC | 9-methoxy-7H-furo[3,2-g]chromen-7-one |
SMILES | COC1=C2OC=CC2=CC2=C1OC(=O)C=C2 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10368490
|
Thermo Scientific Acros
214150010 |
1 g | Flacon en verre |
52.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10328540
|
Thermo Scientific Acros
214150050 |
5 g | Flacon en verre |
171.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
298-81-7 | |
216.19 | |
QXKHYNVANLEOEG-UHFFFAOYSA-N | |
4114 | |
9-methoxy-7H-furo[3,2-g]chromen-7-one |
C12H8O4 | |
MFCD00005009 | |
methoxsalen, 8-methoxypsoralen, xanthotoxin, meladinine, ammoidin, oxsoralen, meloxine, oxypsoralen, xanthotoxine, meladinin | |
CHEBI:18358 | |
COC1=C2OC=CC2=CC2=C1OC(=O)C=C2 |
Spécification
8-Methoxypsoralen | |
298-81-7 | |
100.0 | |
Blanc à crème | |
98.5% min. (on anhydrous substance) (HPLC) | |
MFCD00005009 | |
15, 6059 | |
Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: sparingly soluble in boiling water,sparingly soluble in ether,soluble in boiling alcohol,acetone,acetic acid,,propylene glycol and benzene,freely soluble in chloroform | |
COC1=C2OC=CC2=CC2=C1OC(=O)C=C2 | |
216.19 | |
CHEBI:18358 | |
99% |
99% | |
98.5 | |
143.0°C to 148.0°C | |
Authentique | |
C12H8O4 | |
19, I, 711 | |
methoxsalen, 8-methoxypsoralen, xanthotoxin, meladinine, ammoidin, oxsoralen, meloxine, oxypsoralen, xanthotoxine, meladinin | |
QXKHYNVANLEOEG-UHFFFAOYSA-N | |
9-methoxy-7H-furo[3,2-g]chromen-7-one | |
4114 | |
216.19 | |
Cristaux ou poudre ressemblant à des aiguilles |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Peut induire des anomalies génétiques.
Peut provoquer le cancer.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Obtain special instructions before use.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 206-066-9
missing translation for 'rtecsNumber' : LV1400000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 8-Methoxypsoralen
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1A
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.