Learn More
8-Méthoxypsoralène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | 8-Methoxypsoralen |
Note relative au nom | 99% |
% min. CAS | 98.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 143.0°C to 148.0°C |
Couleur | Blanc à crème |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (on anhydrous substance) (HPLC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 5 g |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 8-Methoxypsoralen
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1A
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.