Learn More
8-hydroxyquinaldine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
15.10€ - 102.00€
Identifiants chimiques
CAS 826-81-3
Formule moléculaire C10H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 159.19
Numéro MDL MFCD00006765
Clé InChI NBYLBWHHTUWMER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-hydroxyquinaldine, 2-methyl-8-hydroxyquinoline, 2-methyl-8-quinolinol, 8-quinolinol, 2-methyl, 2-methyloxine, 8-hydroxy-2-methylquinoline, hydroxyquinaldine, 8-hydroxyqinaldine, 2-methyl-quinolin-8-ol, 2-methyl 8-quinolonol
CID PubChem 13224
Nom IUPAC 2-méthylquinoline-8-ol
SMILES CC1=NC2=C(C=CC=C2O)C=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10657272
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
121870250
25 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10112300
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
121875000
500 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
826-81-3
159.19
NBYLBWHHTUWMER-UHFFFAOYSA-N
13224
CC1=NC2=C(C=CC=C2O)C=C1
C10H9NO
MFCD00006765
8-hydroxyquinaldine, 2-methyl-8-hydroxyquinoline, 2-methyl-8-quinolinol, 8-quinolinol, 2-methyl, 2-methyloxine, 8-hydroxy-2-methylquinoline, hydroxyquinaldine, 8-hydroxyqinaldine, 2-methyl-quinolin-8-ol, 2-methyl 8-quinolonol
2-méthylquinoline-8-ol
Spécification
8-Hydroxyquinaldine
826-81-3
100.0
Beige à marron
139°C
98%
MFCD00006765
8-hydroxyquinaldine, 2-methyl-8-hydroxyquinoline, 2-methyl-8-quinolinol, 8-quinolinol, 2-methyl, 2-methyloxine, 8-hydroxy-2-methylquinoline, hydroxyquinaldine, 8-hydroxyqinaldine, 2-methyl-quinolin-8-ol, 2-methyl 8-quinolonol
NBYLBWHHTUWMER-UHFFFAOYSA-N
2-méthylquinoline-8-ol
13224
98%
98%
97.5
70°C to 74°C
267°C
Authentic
C10H9NO
21, 106
Solubility in water: insoluble
CC1=NC2=C(C=CC=C2O)C=C1
159.19
159.19
Poudre cristalline
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 212-562-6
missing translation for 'rtecsNumber' : VC7920000
missing translation for 'tsca' : TSCA