Learn More
8-hydroxyquinaldine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10112300
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 826-81-3
Formule moléculaire C10H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 159.19
Numéro MDL MFCD00006765
Clé InChI NBYLBWHHTUWMER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-hydroxyquinaldine, 2-methyl-8-hydroxyquinoline, 2-methyl-8-quinolinol, 8-quinolinol, 2-methyl, 2-methyloxine, 8-hydroxy-2-methylquinoline, hydroxyquinaldine, 8-hydroxyqinaldine, 2-methyl-quinolin-8-ol, 2-methyl 8-quinolonol
CID PubChem 13224
Nom IUPAC 2-méthylquinoline-8-ol
SMILES CC1=NC2=C(C=CC=C2O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Hydroxyquinaldine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 70°C to 74°C
Couleur Beige à marron
Point d’ébullition 267°C
Point d’éclair 139°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 g
Beilstein 21, 106
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 159.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline