Learn More
Acide 8-amino-1-naphthol-3,6-disulfonique, sel monosodique monohydraté, 80 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
20.20€ - 382.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5460-09-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H8NNaO7S2·H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 359.32 |
Numéro MDL | MFCD00150460 |
Clé InChI | QPILZZVXGUNELN-UHFFFAOYSA-M |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10780282
|
Thermo Scientific Acros
400840050 |
5 g | Flacon en verre |
20.20€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10761704
|
Thermo Scientific Acros
400841000 |
100 g | Flacon en plastique |
84.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10218803
|
Thermo Scientific Acros
400845000 |
500 g | Bouteille en plastique |
382.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5460-09-3 | |
359.32 | |
QPILZZVXGUNELN-UHFFFAOYSA-M |
C10H8NNaO7S2·H2O | |
MFCD00150460 |
Spécification
8-Amino-1-naphthol-3, 6-disulfonic acid, monosodium salt monohydrate | |
75.0 | |
Marron à jaune | |
Authentique | |
C10H8NNaO7S2·H2O | |
h acid sodium, 1-amino-8-naphthol-3,6-disulfonic acid monosodiumsalt, 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid 2-sodium salt | |
QPILZZVXGUNELN-UHFFFAOYSA-M | |
Sodium ; 8-amino-3,6-disulfonaphtalène-1-olate | |
102116466 | |
80% | |
Poudre |
5460-09-3 | |
100.0 | |
4 % to 6 % (1 g, 150°C, 4 hrs) | |
75% min. (HPLC) | |
MFCD00150460 | |
Solubility in water: slightly soluble. | |
C1=C2C=C(C=C(C2=C(C=C1S(=O)(=O)O)N)[O-])S(=O)(=O)O.[Na+] | |
359.32 | |
359.32 | |
Technique |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 226-736-4
RUO – Research Use Only