Learn More
Acide 8-amino-1-naphthol-3,6-disulfonique, sel monosodique monohydraté, 80 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Flacon en verre
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nom chimique ou matériau | 8-Amino-1-naphthol-3, 6-disulfonic acid, monosodium salt monohydrate |
% min. CAS | 75.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Couleur | Marron à jaune |
Perte à la dessiccation | 4 % to 6 % (1 g, 150°C, 4 hrs) |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 75% min. (HPLC) |
Conditionnement | Bouteille en plastique |
Quantité | 500 g |
Synonyme | h acid sodium, 1-amino-8-naphthol-3,6-disulfonic acid monosodiumsalt, 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid 2-sodium salt |
Mostrar más |