Learn More
MP Biomedicals™ Solution 7X™-O-Matic
La solution 7X™-O-Matic a été conçue pour un nettoyage sûr et efficace des instruments de laboratoire et de la verrerie sous pression, sous la chaleur et l’agitation (lavage à la machine)
121.90€ - 334.96€
Spécification
Forme | Liquide |
---|---|
pH | 9 à 11 |
Aspect | D’incolore à jaune pâle |
Concentration | 7X |
Contenu et stockage | 15°C à 30°C |
Code produit | Marque | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11449585
|
MP Biomedicals™
097667494 |
1 gal. |
331.78€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11459585
|
MP Biomedicals™
097667495 |
5 gal. |
334.96€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11439585
|
MP Biomedicals™
097667493 |
1 gal. |
121.90€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Conçue pour un nettoyage sûr et efficace des instruments de laboratoire et de la verrerie
- Formulée pour être utilisé dans une laveuse pour résister à la chaleur, à la pression et à l’agitation
- Puissant agent mouillant et pénétrant, qui contient un surfactant non ionique et une hydrotrope aux phosphates complexes
- Se comporte et reste généralement sans mousse lorsqu’il est agité
- Plusieurs tailles d’emballage pratiques sont disponibles, stable pour le stockage à long terme
- Efficace et sûr
- Élimine les résidus en ne laissant aucune fluorescence interférente
- Aucune gravure sur le matériel de laboratoire en verre ou en plastique à n’importe quelle concentration
- S’écoule complètement de la verrerie en quelques secondes
Spécification
Liquide | |
D’incolore à jaune pâle | |
15°C à 30°C |
9 à 11 | |
7X | |
Utilisation sur verre, plastique, matériel de paillasse et tubulure |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 7X-O-Matic
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.