Learn More
MP Biomedicals™ Solution 7X™-O-Matic
La solution 7X™-O-Matic a été conçue pour un nettoyage sûr et efficace des instruments de laboratoire et de la verrerie sous pression, sous la chaleur et l’agitation (lavage à la machine)
Marque:  MP Biomedicals™ 097667493
113.68 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11439585
  • 122.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Conçue pour un nettoyage sûr et efficace des instruments de laboratoire et de la verrerie
  • Formulée pour être utilisé dans une laveuse pour résister à la chaleur, à la pression et à l’agitation
  • Puissant agent mouillant et pénétrant, qui contient un surfactant non ionique et une hydrotrope aux phosphates complexes
  • Se comporte et reste généralement sans mousse lorsqu’il est agité
  • Plusieurs tailles d’emballage pratiques sont disponibles, stable pour le stockage à long terme
  • Efficace et sûr
  • Élimine les résidus en ne laissant aucune fluorescence interférente
  • Aucune gravure sur le matériel de laboratoire en verre ou en plastique à n’importe quelle concentration
  • S’écoule complètement de la verrerie en quelques secondes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Liquide
D’incolore à jaune pâle
15°C à 30°C
1 gal.
9 à 11
7X
Utilisation sur verre, plastique, matériel de paillasse et tubulure