Learn More
Ansell™ Gants légers en PVC série 76-301 Tiger Paw™
Fabriqués en polyester recouvert de coton, les gants Tiger Paw™ offrent de nombreuses caractéristiques et différents avantages à un prix économique. La construction solide garantit davantage de robustesse aux gants, pour des applications plus lourdes.
39.55€
Spécification
Matériau arrière | PVC |
---|---|
Certifications/Conformité | Norme CATÉGORIE II EN 388 : 214X |
Matériau de la manchette | PVC |
Couleur | Naturel, Bleu |
Type de produit | Gants légers |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12616991
|
Ansell™
76301100 |
10 |
39.55€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12636991
|
Ansell™
76301080 |
8 |
39.55€
12 paires |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12626991
|
Ansell™
76301070 |
7 |
39.55€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12646991
|
Ansell™
76301090 |
9 |
39.55€
12 paires |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En polyester recouvert de coton
- Structure en maille
- Doublure en coton / polyester
- Finition points sur le côté de la paume
- Manchettes maillées
Spécification
PVC | |
PVC | |
Gants légers | |
Coton / polyester | |
12 paires |
Norme CATÉGORIE II EN 388 : 214X | |
Naturel, Bleu | |
Maille | |
Paume à points | |
76-301 |