Learn More
Ansell™ Gants légers en PVC série 76-301 Tiger Paw™
Code produit. 12636991
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Fabriqués en polyester recouvert de coton, les gants Tiger Paw™ offrent de nombreuses caractéristiques et différents avantages à un prix économique. La construction solide garantit davantage de robustesse aux gants, pour des applications plus lourdes.
  • En polyester recouvert de coton
  • Structure en maille
  • Doublure en coton / polyester
  • Finition points sur le côté de la paume
  • Manchettes maillées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière PVC
Certifications/Conformité Norme CATÉGORIE II EN 388 : 214X
Matériau de la manchette PVC
Couleur Naturel, Bleu
Type de produit Gants légers
Dimensions 8
Type de manchette de gant Maille
Doublure Coton / polyester
Type de paume Paume à points
Quantité 12 paires
Séries 76-301