Learn More
Ansell™ Gants légers jaunes Neptune™ série 70-205
Conception procurant une résistance mécanique pour les applications de production et les tâches de manipulation légères à très intensives. Les gants tricotés industriels en fibres d’aramides Neptune™ procurent plus de confort et une meilleure dextérité.
111.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 420:2003 + A1 : 2009 et EN 388:2003,EN 407:2004 |
---|---|
Classification | Normes CATÉGORIE III EN 388 : 134X, EN 407, ANSI |
Description | Structure en maille |
Couleur | Jaune |
Cut Resistance Rating | Très haute résistance aux coupures |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12690962
|
Ansell™
70205100 |
10 |
111.00€
12 paires |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12610972
|
Ansell™
70205080 |
8 |
111.00€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12600972
|
Ansell™
70205070 |
7 |
111.00€
12 paires |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12620972
|
Ansell™
70205090 |
9 |
111.00€
12 paires |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Haute résistance aux coupures grâce au renfort en fibres d’aramides Kevlar™
- Le revêtement Neptune permet aux fibres des gants de repousser les liquides
- La bordure du pouce renforcée augmente la résistance à l’abrasion
- Ambidextres
- Lavables et réutilisables
- Manchettes maillées
Spécification
EN 420:2003 + A1 : 2009 et EN 388:2003,EN 407:2004 | |
Structure en maille | |
Très haute résistance aux coupures | |
13 gauge | |
12 paires dans un sachet, 12 dans un carton | |
70-205 |
Normes CATÉGORIE III EN 388 : 134X, EN 407, ANSI | |
Jaune | |
Gants de protection mécaniques | |
Maille | |
144 paires | |
220 à 280 mm |