Learn More
Ansell™ Gants légers jaunes Neptune™ série 70-205
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Description
- Haute résistance aux coupures grâce au renfort à base de fibres d’aramide en Kevlar™
- Le revêtement Neptune permet aux fibres des gants de repousser les liquides
- La bordure du pouce renforcée augmente la résistance à l’abrasion
- Ambidextres
- Lavables et réutilisables
- Manchettes maillées
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 420:2003 + A1 : 2009 et EN 388:2003,EN 407:2004 |
Classification | Normes CATÉGORIE III EN 388 : 134X, EN 407, ANSI |
Description | Structure en maille |
Couleur | Jaune |
Cut Resistance Rating | Très haute résistance aux coupures |
Type de produit | Gants de protection mécaniques |
Dimensions | 9 |
Épaisseur (impériale) | 13 gauge |
Type de manchette de gant | Maille |
Matériau de revêtement | Fibres d’aramide DuPont™ Kevlar™ |