Learn More
7-Hydroxy-2,2,8-triméthyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one, 97 %, Thermo Scientific™
82.00€ - 205.00€
Identifiants chimiques
CAS | 50544-72-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H14O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 206.241 |
Numéro MDL | MFCD01314121 |
Clé InChI | OGVKPSHYVRAUCB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 7-hydroxy-2,2,8-trimethylchroman-4-one, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-3h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-2,3-dihydro-4h-1-benzopyran-4-one, maybridge1_006374, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl4-chromanone, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-4-chromanone, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-4h-chromen-4-one, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-4h-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,2,3-dihydro-7-hydroxy-2,2,8-trimethyl |
CID PubChem | 2727974 |
Nom IUPAC | 7-hydroxy-2,2,8-triméthyl-3H-chromen-4-one |
SMILES | CC1=C(C=CC2=C1OC(CC2=O)(C)C)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10681683
|
Thermo Scientific Maybridge
RH01364DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
82.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10714013
|
Thermo Scientific Maybridge
RH01364EA |
10 g | Flacon en verre ambré |
205.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
50544-72-4 | |
206.241 | |
OGVKPSHYVRAUCB-UHFFFAOYSA-N | |
2727974 | |
CC1=C(C=CC2=C1OC(CC2=O)(C)C)O |
C12H14O3 | |
MFCD01314121 | |
7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 7-hydroxy-2,2,8-trimethylchroman-4-one, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-3h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-2,3-dihydro-4h-1-benzopyran-4-one, maybridge1_006374, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl4-chromanone, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-4-chromanone, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-4h-chromen-4-one, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-4h-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,2,3-dihydro-7-hydroxy-2,2,8-trimethyl | |
7-hydroxy-2,2,8-triméthyl-3H-chromen-4-one |
Spécification
7-Hydroxy-2,2,8-trimethyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one | |
97.0 | |
C12H14O3 | |
7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 7-hydroxy-2,2,8-trimethylchroman-4-one, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-3h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-2,3-dihydro-4h-1-benzopyran-4-one, maybridge1_006374, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl4-chromanone, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-4-chromanone, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-4h-chromen-4-one, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-4h-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,2,3-dihydro-7-hydroxy-2,2,8-trimethyl | |
CC1=C(C=CC2=C1OC(CC2=O)(C)C)O | |
206.241 | |
206.24 |
50544-72-4 | |
97% | |
MFCD01314121 | |
OGVKPSHYVRAUCB-UHFFFAOYSA-N | |
7-hydroxy-2,2,8-triméthyl-3H-chromen-4-one | |
2727974 | |
97% |