Learn More
7-Hydroxy-2,2,8-triméthyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10714013
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 50544-72-4
Formule moléculaire C12H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 206.241
Numéro MDL MFCD01314121
Clé InChI OGVKPSHYVRAUCB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 7-hydroxy-2,2,8-trimethylchroman-4-one, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-3h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-2,3-dihydro-4h-1-benzopyran-4-one, maybridge1_006374, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl4-chromanone, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-4-chromanone, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-4h-chromen-4-one, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-4h-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,2,3-dihydro-7-hydroxy-2,2,8-trimethyl
CID PubChem 2727974
Nom IUPAC 7-hydroxy-2,2,8-triméthyl-3H-chromen-4-one
SMILES CC1=C(C=CC2=C1OC(CC2=O)(C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Hydroxy-2,2,8-trimethyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 206.24
Pourcentage de pureté 97%