Learn More
7-Fluorochroman-4-one, peut contenir jusqu’à 15 % 5-isomère, 98 % (total des isomères), Thermo Scientific™
47.20€ - 120.00€
Identifiants chimiques
CAS | 113209-68-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H7FO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 166.151 |
Numéro MDL | MFCD06202344 |
Clé InChI | HRPULQFHSZKTNA-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 14653132 |
Nom IUPAC | 7-fluoro-2,3-dihydrochromén-4-one |
SMILES | C1COC2=C(C1=O)C=CC(=C2)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15445135
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31881.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15437925
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31881.03 |
1 g |
120.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
113209-68-0 | |
166.151 | |
HRPULQFHSZKTNA-UHFFFAOYSA-N | |
7-fluoro-2,3-dihydrochromén-4-one |
C9H7FO2 | |
MFCD06202344 | |
14653132 | |
C1COC2=C(C1=O)C=CC(=C2)F |
Spécification
7-Fluorochroman-4-one | |
113209-68-0 | |
Peut contenir jusqu’à 15 % de 5-isomères | |
MFCD06202344 | |
HRPULQFHSZKTNA-UHFFFAOYSA-N | |
7-fluoro-2,3-dihydrochromén-4-one | |
14653132 | |
98% |
sum of isomers | |
46°C to 50°C | |
C9H7FO2 | |
7-fluorochroman-4-one, 7-fluoro-4-chromanone, 7-fluoro-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-one, 7-fluoro-2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one, 7-fluoro-2,3-dihydro-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,7-fluoro-2,3-dihydro, 4h-1-benzopyran-4-one, 7-fluoro-2,3-dihydro, pubchem17924, acmc-1bnvw, 7-fluoro-chroman-4-one | |
C1COC2=C(C1=O)C=CC(=C2)F | |
166.151 | |
166.15 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante