Learn More
7-Fluorochroman-4-one, peut contenir jusqu’à 15 % 5-isomère, 98 % (total des isomères), Thermo Scientific™
Code produit. 15437925
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 113209-68-0
Formule moléculaire C9H7FO2
Poids moléculaire (g/mol) 166.151
Numéro MDL MFCD06202344
Clé InChI HRPULQFHSZKTNA-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 14653132
Nom IUPAC 7-fluoro-2,3-dihydrochromén-4-one
SMILES C1COC2=C(C1=O)C=CC(=C2)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Fluorochroman-4-one
Note relative au nom sum of isomers
Point de fusion 46°C to 50°C
Notes de pourcentage du dosage Peut contenir jusqu’à 15 % de 5-isomères
Quantité 1 g
Synonyme 7-fluorochroman-4-one, 7-fluoro-4-chromanone, 7-fluoro-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-one, 7-fluoro-2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one, 7-fluoro-2,3-dihydro-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,7-fluoro-2,3-dihydro, 4h-1-benzopyran-4-one, 7-fluoro-2,3-dihydro, pubchem17924, acmc-1bnvw, 7-fluoro-chroman-4-one
Poids de la formule 166.15
Pourcentage de pureté 98%