Learn More
7-bromoindole, 98 %, Thermo Scientific™
37.17€ - 227.00€
Identifiants chimiques
CAS 51417-51-7
Formule moléculaire C8H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 196.047
Numéro MDL MFCD00799492
Clé InChI RDSVSEFWZUWZHW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-bromoindole, 1h-indole, 7-bromo, 7-bromo-indole, 7-bromindol, 7-bromoindol, 7-brom-1h-indole, pubchem7318, acmc-209ktm, ksc269i1f
CID PubChem 2757020
Nom IUPAC 7-bromo-1H-indole
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Br)NC=C2
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11458620
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
044422.01
0.25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11478620
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
044422.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11468620
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
044422.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
51417-51-7
196.047
RDSVSEFWZUWZHW-UHFFFAOYSA-N
2757020
C1=CC2=C(C(=C1)Br)NC=C2
C8H6BrN
MFCD00799492
7-bromoindole, 1h-indole, 7-bromo, 7-bromo-indole, 7-bromindol, 7-bromoindol, 7-brom-1h-indole, pubchem7318, acmc-209ktm, ksc269i1f
7-bromo-1H-indole
Spécification
7-Bromoindole
42°C to 44°C
MFCD00799492
7-bromoindole, 1h-indole, 7-bromo, 7-bromo-indole, 7-bromindol, 7-bromoindol, 7-brom-1h-indole, pubchem7318, acmc-209ktm, ksc269i1f
C1=CC2=C(C(=C1)Br)NC=C2
196.047
196.05
Poudre
51417-51-7
C8H6BrN
Light sensitive
RDSVSEFWZUWZHW-UHFFFAOYSA-N
7-bromo-1H-indole
2757020
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 6.1; Packaging Group: III
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante