Learn More
7-bromoindole, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11458620
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51417-51-7
Formule moléculaire C8H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 196.047
Numéro MDL MFCD00799492
Clé InChI RDSVSEFWZUWZHW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-bromoindole, 1h-indole, 7-bromo, 7-bromo-indole, 7-bromindol, 7-bromoindol, 7-brom-1h-indole, pubchem7318, acmc-209ktm, ksc269i1f
CID PubChem 2757020
Nom IUPAC 7-bromo-1H-indole
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Br)NC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Bromoindole
Point de fusion 42°C to 44°C
Quantité 0.25 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 196.05
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre