Learn More
7-bromo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxépine, 97 %, Thermo Scientific™
28.55€ - 205.00€
Identifiants chimiques
CAS | 147644-11-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H9BrO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 229.073 |
Numéro MDL | MFCD00508291 |
Clé InChI | AZCHNKNSOZJHSH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 7-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine, 2h-1,5-benzodioxepin, 7-bromo-3,4-dihydro, acmc-1c5pl, 7-bromo-2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin, 7-bromo-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin, 2h-1,5-benzodioxepin,7-bromo-3,4-dihydro, 7-bromo-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin |
CID PubChem | 2776394 |
Nom IUPAC | 7-bromo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodiozépine |
SMILES | C1COC2=C(C=C(C=C2)Br)OC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10456652
|
Thermo Scientific Maybridge
CC13210DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
28.55€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10141112
|
Thermo Scientific Maybridge
CC13210EA |
10 g | Flacon en verre ambré |
205.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
147644-11-9 | |
229.073 | |
AZCHNKNSOZJHSH-UHFFFAOYSA-N | |
2776394 | |
C1COC2=C(C=C(C=C2)Br)OC1 |
C9H9BrO2 | |
MFCD00508291 | |
7-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine, 2h-1,5-benzodioxepin, 7-bromo-3,4-dihydro, acmc-1c5pl, 7-bromo-2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin, 7-bromo-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin, 2h-1,5-benzodioxepin,7-bromo-3,4-dihydro, 7-bromo-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin | |
7-bromo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodiozépine |
Spécification
7-Bromo-3, 4-dihydro-2H-1, 5-benzodioxepine | |
96.5 | |
97% | |
MFCD00508291 | |
AZCHNKNSOZJHSH-UHFFFAOYSA-N | |
7-bromo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodiozépine | |
2776394 | |
97% |
147644-11-9 | |
100.0 | |
C9H9BrO2 | |
7-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine, 2h-1,5-benzodioxepin, 7-bromo-3,4-dihydro, acmc-1c5pl, 7-bromo-2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin, 7-bromo-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin, 2h-1,5-benzodioxepin,7-bromo-3,4-dihydro, 7-bromo-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin | |
C1COC2=C(C=C(C=C2)Br)OC1 | |
229.073 | |
229.07 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.