Learn More
7-bromo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxépine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10456652
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 147644-11-9
Formule moléculaire C9H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 229.073
Numéro MDL MFCD00508291
Clé InChI AZCHNKNSOZJHSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine, 2h-1,5-benzodioxepin, 7-bromo-3,4-dihydro, acmc-1c5pl, 7-bromo-2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin, 7-bromo-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin, 2h-1,5-benzodioxepin,7-bromo-3,4-dihydro, 7-bromo-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin
CID PubChem 2776394
Nom IUPAC 7-bromo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodiozépine
SMILES C1COC2=C(C=C(C=C2)Br)OC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Bromo-3, 4-dihydro-2H-1, 5-benzodioxepine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 229.07
Pourcentage de pureté 97%