Learn More
Tenak™ 65 mm Cryobox Dividers
Dividers for use with 100 and 130 mm high cryoboxes.
80.40€ - 88.15€
Spécification
Type | Casiers séparateurs |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Boîtes cryogéniques de 100 et 130 mm de hauteur |
Hauteur (métrique) | 65 mm |
Code produit | Marque | Matrice de tubes | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matrice de tubes | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15240554
|
Tenak™
TE22148 |
4 x 4 cellules | Flacons avec un diamètre extérieur de 31 mm |
80.40€
36 pièces |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15230554
|
Tenak™
TE22147 |
3 x 3 cellules | Flacons avec diamètre extérieur de 41 mm |
80.40€
36 pièces |
Expédition estimée: 24-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15250554
|
Tenak™
TE22149 |
5 x 5 cellules | Flacons de 24 mm de diamètre extérieur |
80.40€
36 pièces |
Expédition estimée: 24-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15250634
|
Tenak™
TE22737 |
6 x 6 cellules | Flacons avec diamètre extérieur de 21 mm |
83.35€
36 pièces |
Expédition estimée: 24-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15270634
|
Tenak™
TE22739 |
4 x 4 cellules | Flacons avec un diamètre extérieur de 31,75 mm. |
83.35€
36 pièces |
Expédition estimée: 24-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15280634
|
Tenak™
TE22740 |
3 x 3 cellules | Flacons avec 42,50 mm de diamètre extérieur. |
83.35€
36 pièces |
Expédition estimée: 24-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15210454
|
Tenak™
TE22142 |
8 x 8 cellules | Flacons avec un diamètre extérieur de 15 mm |
85.75€
36 pièces |
Expédition estimée: 24-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15220454
|
Tenak™
TE22144 |
9 x 9 cellules | Flacons avec un diamètre extérieur de 13 mm |
85.75€
36 pièces |
Expédition estimée: 24-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15230454
|
Tenak™
TE22146 |
10 x 10 cellules | Flacons avec diamètre extérieur de 12 mm |
85.75€
36 pièces |
Expédition estimée: 24-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15280444
|
Tenak™
TE22734 |
9 x 9 cellules | Flacons avec un diamètre extérieur de 13,75 mm. |
88.15€
36 pièces |
Expédition estimée: 24-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- For use in cardboard cryoboxes
- Holds cryogenic vials
- Grid style divider
Spécification
Casiers séparateurs | |
Boîtes cryogéniques de 100 et 130 mm de hauteur | |
65 mm |