Learn More
Tenak™ 65 mm Cryobox Dividers
Dividers for use with 100 and 130 mm high cryoboxes.
Marque:  Tenak™ TE22734
Code produit. 15280444
  • 88.15€ / 36 pièces
Expédition estimée: 25-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour une utilisation dans des cryoboîtes en carton
  • Contient des flacons cryogéniques
  • Séparateur de type grille
Spécification
Spécification
Casiers séparateurs
Flacons avec un diamètre extérieur de 13,75 mm.
65 mm
Boîtes cryogéniques de 100 et 130 mm de hauteur
9 x 9 cellules