Learn More
6-Quinolinylméthanol, 97 %, Thermo Scientific™
37.40€ - 74.85€
Identifiants chimiques
CAS 100516-88-9
Formule moléculaire C10H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 159.188
Numéro MDL MFCD03789621
Clé InChI YQEJIIUSNDZIGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-quinolinylmethanol, 6-quinolinemethanol, 6-hydroxymethylquinoline, quinolin-6-yl methanol, 6-quinolylmethanol, pubchem12427, quinolin-6-yl-methanol, 6-hydroxymethyl quinoline, 6-hydroxymethyl-quinoline
CID PubChem 1514385
Nom IUPAC quinoline-6-ylméthanol
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)CO)N=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10463403
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC04509CB
250 mg Flacon en verre ambré
37.40€
250mg
10357192
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC04509DA
1 g Flacon en verre ambré
74.85€
1g
Identifiants chimiques
100516-88-9
159.188
YQEJIIUSNDZIGO-UHFFFAOYSA-N
1514385
C1=CC2=C(C=CC(=C2)CO)N=C1
C10H9NO
MFCD03789621
6-quinolinylmethanol, 6-quinolinemethanol, 6-hydroxymethylquinoline, quinolin-6-yl methanol, 6-quinolylmethanol, pubchem12427, quinolin-6-yl-methanol, 6-hydroxymethyl quinoline, 6-hydroxymethyl-quinoline
quinoline-6-ylméthanol
Spécification
6-Quinolinylmethanol
96.5
97%
MFCD03789621
YQEJIIUSNDZIGO-UHFFFAOYSA-N
quinoline-6-ylméthanol
1514385
97%
100516-88-9
100.0
C10H9NO
6-quinolinylmethanol, 6-quinolinemethanol, 6-hydroxymethylquinoline, quinolin-6-yl methanol, 6-quinolylmethanol, pubchem12427, quinolin-6-yl-methanol, 6-hydroxymethyl quinoline, 6-hydroxymethyl-quinoline
C1=CC2=C(C=CC(=C2)CO)N=C1
159.188
159.19
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.