Learn More
6-Quinolinylméthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10357192
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 100516-88-9
Formule moléculaire C10H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 159.188
Numéro MDL MFCD03789621
Clé InChI YQEJIIUSNDZIGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-quinolinylmethanol, 6-quinolinemethanol, 6-hydroxymethylquinoline, quinolin-6-yl methanol, 6-quinolylmethanol, pubchem12427, quinolin-6-yl-methanol, 6-hydroxymethyl quinoline, 6-hydroxymethyl-quinoline
CID PubChem 1514385
Nom IUPAC quinoline-6-ylméthanol
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)CO)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Quinolinylmethanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 159.19
Pourcentage de pureté 97%