Learn More
Hydrate de chlorhydrate d’acide 6-morpholine-4-ylpyridazine-3-carboxylique, Thermo Scientific™
46.40€ - 625.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 1192758-40-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H14ClN3O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 263.678 |
Clé InChI | VARLCSQEQQKXKH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 6-morpholinopyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 6-morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 6-morpholin-4-yl pyridazine-3-carboxylic acid hydrate hydrochloride |
CID PubChem | 53444630 |
Nom IUPAC | acide 6-morpholine-4-ylpyridazine-3-carboxylique ; hydrate ; chlorhydrate |
SMILES | C1COCCN1C2=NN=C(C=C2)C(=O)O.O.Cl |
Código de producto | Marca | Quantité | Conditionnement | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantité | Conditionnement | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10753717
|
Thermo Scientific Maybridge
CC77751CB |
250 mg | Flacon en verre ambré |
46.40€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10046724
|
Thermo Scientific Maybridge
CC77751DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
153.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10650096
|
Thermo Scientific Maybridge
CC77751DE |
5 g | Flacon en verre ambré |
625.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
1192758-40-9 | |
263.678 | |
6-morpholinopyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 6-morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 6-morpholin-4-yl pyridazine-3-carboxylic acid hydrate hydrochloride | |
acide 6-morpholine-4-ylpyridazine-3-carboxylique ; hydrate ; chlorhydrate |
C9H14ClN3O4 | |
VARLCSQEQQKXKH-UHFFFAOYSA-N | |
53444630 | |
C1COCCN1C2=NN=C(C=C2)C(=O)O.O.Cl |
Spezifikation
6-morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate | |
C9H14ClN3O4 | |
VARLCSQEQQKXKH-UHFFFAOYSA-N | |
acide 6-morpholine-4-ylpyridazine-3-carboxylique ; hydrate ; chlorhydrate | |
53444630 | |
97% |
1192758-40-9 | |
6-morpholinopyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 6-morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 6-morpholin-4-yl pyridazine-3-carboxylic acid hydrate hydrochloride | |
C1COCCN1C2=NN=C(C=C2)C(=O)O.O.Cl | |
263.678 | |
245.67 |