Learn More
Hydrate de chlorhydrate d’acide 6-morpholine-4-ylpyridazine-3-carboxylique, Thermo Scientific™
Code produit. 10046724
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 1192758-40-9
Formule moléculaire C9H14ClN3O4
Poids moléculaire (g/mol) 263.678
Clé InChI VARLCSQEQQKXKH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-morpholinopyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 6-morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 6-morpholin-4-yl pyridazine-3-carboxylic acid hydrate hydrochloride
CID PubChem 53444630
Nom IUPAC acide 6-morpholine-4-ylpyridazine-3-carboxylique ; hydrate ; chlorhydrate
SMILES C1COCCN1C2=NN=C(C=C2)C(=O)O.O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 245.67
Pourcentage de pureté 97%