Learn More
6-méthyl-3,5-heptadien-2-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
34.40€ - 121.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1604-28-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H12O |
Poids moléculaire (g/mol) | 124.183 |
Numéro MDL | MFCD00043647 |
Clé InChI | KSKXSFZGARKWOW-GQCTYLIASA-N |
Synonyme | 6-methyl-3,5-heptadien-2-one, 6-methylhepta-3,5-dien-2-one, methylheptadienone, unii-p7cmp2e76c, 3,5-heptadien-2-one, 6-methyl, 3e-6-methylhepta-3,5-dien-2-one, 3,5-heptadien-2-one, 6-methyl-, e, 6-methyl-trans-3,5-heptadien-2-one, p7cmp2e76c, fema no. 3363 |
CID PubChem | 5370101 |
Nom IUPAC | (3E)-6-méthylhepta-3,5-dien-2-one |
SMILES | CC(=CC=CC(=O)C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11377256
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09169.06 |
5 g |
34.40€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11387256
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09169.14 |
25 g |
121.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one is used in the preparation of (RS)-(E)-2,6-dimethyl-1,2-epoxy-3,5-heptadiene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 6-Méthyl-3,5-heptadien-2-one est utilisé dans la préparation du (RS)-(E)-2,6-diméthyl-1,2-époxy-3,5-heptadiène.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
1604-28-0 | |
124.183 | |
KSKXSFZGARKWOW-GQCTYLIASA-N | |
5370101 | |
CC(=CC=CC(=O)C)C |
C8H12O | |
MFCD00043647 | |
6-methyl-3,5-heptadien-2-one, 6-methylhepta-3,5-dien-2-one, methylheptadienone, unii-p7cmp2e76c, 3,5-heptadien-2-one, 6-methyl, 3e-6-methylhepta-3,5-dien-2-one, 3,5-heptadien-2-one, 6-methyl-, e, 6-methyl-trans-3,5-heptadien-2-one, p7cmp2e76c, fema no. 3363 | |
(3E)-6-méthylhepta-3,5-dien-2-one |
Spécification
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one | |
0.89 | |
Pleasant | |
1.534 | |
1699937 | |
Miscible with alcohol. Immiscible with water. | |
CC(=CC=CC(=O)C)C | |
124.183 | |
124.18 |
1604-28-0 | |
95°C to 96°C (20 mmHg) | |
C8H12O | |
MFCD00043647 | |
6-methyl-3,5-heptadien-2-one, 6-methylhepta-3,5-dien-2-one, methylheptadienone, unii-p7cmp2e76c, 3,5-heptadien-2-one, 6-methyl, 3e-6-methylhepta-3,5-dien-2-one, 3,5-heptadien-2-one, 6-methyl-, e, 6-methyl-trans-3,5-heptadien-2-one, p7cmp2e76c, fema no. 3363 | |
KSKXSFZGARKWOW-GQCTYLIASA-N | |
(3E)-6-méthylhepta-3,5-dien-2-one | |
5370101 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335-H227
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide combustible.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 216-507-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only