Learn More
6-méthyl-3,5-heptadien-2-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one is used in the preparation of (RS)-(E)-2,6-dimethyl-1,2-epoxy-3,5-heptadiene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 6-Méthyl-3,5-heptadien-2-one est utilisé dans la préparation du (RS)-(E)-2,6-diméthyl-1,2-époxy-3,5-heptadiène.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
La 6-Méthyl-3,5-heptadien-2-one est utilisé dans la préparation du (RS)-(E)-2,6-diméthyl-1,2-époxy-3,5-heptadiène.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 6-Methyl-3,5-heptadien-2-one |
Densité | 0.89 |
Point d’ébullition | 95°C to 96°C (20 mmHg) |
Odeur | Pleasant |
Indice de réfraction | 1.534 |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 1699937 |
Informations sur la solubilité | Miscible with alcohol. Immiscible with water. |
Poids de la formule | 124.18 |
Pourcentage de pureté | 97% |