Learn More
6-Méthyl-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
154.00€ - 608.00€
Identifiants chimiques
CAS | 91-61-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H13N |
Poids moléculaire (g/mol) | 147.22 |
Numéro MDL | MFCD00023887 |
Clé InChI | XOKMRXSMOHCNIX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | civettal, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methylquinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methyl, quinoline, tetrahydro-6-methyl, p-methyltetrahydroquinoline, acmc-209rck, dsstox_cid_27444, dsstox_rid_82351, dsstox_gsid_47444, xokmrxsmohcnix-uhfffaoysa |
CID PubChem | 66678 |
Nom IUPAC | 6-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline |
SMILES | CC1=CC=C2NCCCC2=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11442298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15245.09 |
10 g |
154.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11452298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15245.18 |
50 g |
608.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Descripción
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 6-Méthyl-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Identificadores de productos químicos
91-61-2 | |
147.22 | |
XOKMRXSMOHCNIX-UHFFFAOYSA-N | |
66678 | |
CC1=CC=C2NCCCC2=C1 |
C10H13N | |
MFCD00023887 | |
civettal, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methylquinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methyl, quinoline, tetrahydro-6-methyl, p-methyltetrahydroquinoline, acmc-209rck, dsstox_cid_27444, dsstox_rid_82351, dsstox_gsid_47444, xokmrxsmohcnix-uhfffaoysa | |
6-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline |
Especificaciones
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline | |
33°C to 37°C | |
C10H13N | |
122515 | |
Insoluble in water. | |
CC1=CC=C2NCCCC2=C1 | |
147.22 | |
147.22 |
91-61-2 | |
262°C to 263°C (712 mmHg) | |
MFCD00023887 | |
civettal, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methylquinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methyl, quinoline, tetrahydro-6-methyl, p-methyltetrahydroquinoline, acmc-209rck, dsstox_cid_27444, dsstox_rid_82351, dsstox_gsid_47444, xokmrxsmohcnix-uhfffaoysa | |
XOKMRXSMOHCNIX-UHFFFAOYSA-N | |
6-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline | |
66678 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P312-P330-P363-P501c
H302+H312
missing translation for 'einecsNumber' : 202-083-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only