Learn More
6-Méthyl-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11452298
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 6-Méthyl-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-61-2
Formule moléculaire C10H13N
Poids moléculaire (g/mol) 147.22
Numéro MDL MFCD00023887
Clé InChI XOKMRXSMOHCNIX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme civettal, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methylquinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methyl, quinoline, tetrahydro-6-methyl, p-methyltetrahydroquinoline, acmc-209rck, dsstox_cid_27444, dsstox_rid_82351, dsstox_gsid_47444, xokmrxsmohcnix-uhfffaoysa
CID PubChem 66678
Nom IUPAC 6-méthyl-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine
SMILES CC1=CC=C2NCCCC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Point de fusion 33°C to 37°C
Point d’ébullition 262°C to 263°C (712 mmHg)
Quantité 50 g
Beilstein 122515
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 147.22
Pourcentage de pureté 98%