Learn More
6-Fluorochromane-4-one, 97 %, Thermo Scientific™
34.60€ - 112.00€
Identifiants chimiques
CAS 66892-34-0
Formule moléculaire C9H7FO2
Poids moléculaire (g/mol) 166.15
Numéro MDL MFCD00038654
Clé InChI SWBBIJZMIGAZHW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-fluorochroman-4-one, 6-fluoro-4-chromanone, 6-fluorochromanone, 6-fluoro-2,3-dihydro-4h-1-benzopyran-4-one, 6-fluorochromano-4-one, 6-fluoro-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-one, 6-fluoro-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 6-fluoro-4-oxochroman, 6-fluoro-2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 6-fluoro-2,3-dihydro
CID PubChem 2733262
Nom IUPAC 6-fluoro-2,3-dihydrochromén-4-one
SMILES FC1=CC=C2OCCC(=O)C2=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11317636
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L11209.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11327636
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L11209.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
66892-34-0
166.15
SWBBIJZMIGAZHW-UHFFFAOYSA-N
2733262
FC1=CC=C2OCCC(=O)C2=C1
C9H7FO2
MFCD00038654
6-fluorochroman-4-one, 6-fluoro-4-chromanone, 6-fluorochromanone, 6-fluoro-2,3-dihydro-4h-1-benzopyran-4-one, 6-fluorochromano-4-one, 6-fluoro-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-one, 6-fluoro-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 6-fluoro-4-oxochroman, 6-fluoro-2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 6-fluoro-2,3-dihydro
6-fluoro-2,3-dihydrochromén-4-one
Spécification
6-Fluorochroman-4-one
114°C to 115°C
MFCD00038654
6-fluorochroman-4-one, 6-fluoro-4-chromanone, 6-fluorochromanone, 6-fluoro-2,3-dihydro-4h-1-benzopyran-4-one, 6-fluorochromano-4-one, 6-fluoro-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-one, 6-fluoro-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 6-fluoro-4-oxochroman, 6-fluoro-2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 6-fluoro-2,3-dihydro
FC1=CC=C2OCCC(=O)C2=C1
166.15
166.15
66892-34-0
C9H7FO2
4245390
SWBBIJZMIGAZHW-UHFFFAOYSA-N
6-fluoro-2,3-dihydrochromén-4-one
2733262
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 266-511-8
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante