Learn More
6-Fluorochromane-4-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11327636
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66892-34-0
Formule moléculaire C9H7FO2
Poids moléculaire (g/mol) 166.15
Numéro MDL MFCD00038654
Clé InChI SWBBIJZMIGAZHW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-fluorochroman-4-one, 6-fluoro-4-chromanone, 6-fluorochromanone, 6-fluoro-2,3-dihydro-4h-1-benzopyran-4-one, 6-fluorochromano-4-one, 6-fluoro-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-one, 6-fluoro-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 6-fluoro-4-oxochroman, 6-fluoro-2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 6-fluoro-2,3-dihydro
CID PubChem 2733262
Nom IUPAC 6-fluoro-2,3-dihydrochromén-4-one
SMILES FC1=CC=C2OCCC(=O)C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Fluorochroman-4-one
Point de fusion 114°C to 115°C
Quantité 5 g
Beilstein 4245390
Poids de la formule 166.15
Pourcentage de pureté 97%