Learn More
6-chloroquinoline, 98 %, ACROS Organics
28.23€ - 94.43€
Identifiants chimiques
CAS | 612-57-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H6ClN |
Poids moléculaire (g/mol) | 163.60 |
Numéro MDL | MFCD00024024 |
Clé InChI | GKJSZXGYFJBYRQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | quinoline, 6-chloro, unii-k4a4bau5se, ccris 3981, k4a4bau5se, 6-chloro-quinoline, 6-chlor-chinolin;, zlchem 764, pubchem5813, acmc-1aulp, quinoline, 6-chloro-, |
CID PubChem | 69163 |
Nom IUPAC | 6-chloroquinoline |
SMILES | ClC1=CC=C2N=CC=CC2=C1 |
Description
Identifiants chimiques
612-57-7 | |
163.60 | |
GKJSZXGYFJBYRQ-UHFFFAOYSA-N | |
69163 | |
ClC1=CC=C2N=CC=CC2=C1 |
C9H6ClN | |
MFCD00024024 | |
quinoline, 6-chloro, unii-k4a4bau5se, ccris 3981, k4a4bau5se, 6-chloro-quinoline, 6-chlor-chinolin;, zlchem 764, pubchem5813, acmc-1aulp, quinoline, 6-chloro-, | |
6-chloroquinoline |
Spécification
6-Chloroquinoline | |
39.0°C to 42.0°C | |
263.0°C | |
Authentic | |
Flacon en verre | |
MFCD00024024 | |
quinoline, 6-chloro, unii-k4a4bau5se, ccris 3981, k4a4bau5se, 6-chloro-quinoline, 6-chlor-chinolin;, zlchem 764, pubchem5813, acmc-1aulp, quinoline, 6-chloro-, | |
ClC1=CC=C2N=CC=CC2=C1 | |
163.60 | |
163.61 |
612-57-7 | |
1.2700g/mL | |
145°C | |
97.5% min. (GC) | |
C9H6ClN | |
1.27 | |
GKJSZXGYFJBYRQ-UHFFFAOYSA-N | |
6-chloroquinoline | |
69163 | |
98% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 210-314-1
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 6-Chloroquinoline, 98%
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only