Learn More
6-chloroquinoline, 98 %, ACROS Organics
Code produit. 15505076
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 612-57-7
Formule moléculaire C9H6ClN
Poids moléculaire (g/mol) 163.60
Numéro MDL MFCD00024024
Clé InChI GKJSZXGYFJBYRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinoline, 6-chloro, unii-k4a4bau5se, ccris 3981, k4a4bau5se, 6-chloro-quinoline, 6-chlor-chinolin;, zlchem 764, pubchem5813, acmc-1aulp, quinoline, 6-chloro-,
CID PubChem 69163
Nom IUPAC 6-chloroquinoline
SMILES ClC1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloroquinoline
Point de fusion 39.0°C to 42.0°C
Densité 1.2700g/mL
Point d’ébullition 263.0°C
Point d’éclair 145°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.27
Poids de la formule 163.61
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Chloroquinoline, 98%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.