Learn More
Chlorure de 6-chlorohexanoyl, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
87.20€ - 349.00€
Identifiants chimiques
CAS | 19347-73-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H10Cl2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 169.045 |
Numéro MDL | MFCD00041436 |
Clé InChI | WZILXAPNPKMOSA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hexanoyl chloride, 6-chloro, 6-chloro-caproyl chloride, acmc-1bt4p, 6-chloro-hexanoyl chloride, 6-chlorocaproic acid chloride, 6-chlorohexanoyl chloride |
CID PubChem | 88014 |
Nom IUPAC | Chlorure de 6-chlorohexanoyl |
SMILES | C(CCC(=O)Cl)CCCl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11347566
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L11111.03 |
1 g |
87.20€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11357566
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L11111.06 |
5 g |
349.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
19347-73-0 | |
169.045 | |
WZILXAPNPKMOSA-UHFFFAOYSA-N | |
88014 | |
C(CCC(=O)Cl)CCCl |
C6H10Cl2O | |
MFCD00041436 | |
hexanoyl chloride, 6-chloro, 6-chloro-caproyl chloride, acmc-1bt4p, 6-chloro-hexanoyl chloride, 6-chlorocaproic acid chloride, 6-chlorohexanoyl chloride | |
Chlorure de 6-chlorohexanoyl |
Spécification
6-Chlorohexanoyl chloride | |
90°C (7 mmHg) | |
C6H10Cl2O | |
UN3265 | |
hexanoyl chloride, 6-chloro, 6-chloro-caproyl chloride, acmc-1bt4p, 6-chloro-hexanoyl chloride, 6-chlorocaproic acid chloride, 6-chlorohexanoyl chloride | |
C(CCC(=O)Cl)CCCl | |
169.045 | |
169.05 |
19347-73-0 | |
>110°C (230°F) | |
MFCD00041436 | |
1852393 | |
WZILXAPNPKMOSA-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 6-chlorohexanoyl | |
88014 | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
GHS P Statement
P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
RUO – Research Use Only