Learn More
Chlorure de 6-chlorohexanoyl, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11357566
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19347-73-0
Formule moléculaire C6H10Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 169.045
Numéro MDL MFCD00041436
Clé InChI WZILXAPNPKMOSA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexanoyl chloride, 6-chloro, 6-chloro-caproyl chloride, acmc-1bt4p, 6-chloro-hexanoyl chloride, 6-chlorocaproic acid chloride, 6-chlorohexanoyl chloride
CID PubChem 88014
Nom IUPAC Chlorure de 6-chlorohexanoyl
SMILES C(CCC(=O)Cl)CCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chlorohexanoyl chloride
Densité 1.4
Point d’ébullition 90°C (7 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.4652
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1852393
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 169.05
Pourcentage de pureté 95%