Learn More
6-Chloro-2,3-difluorophénol, 97 %
86.90€ - 345.00€
Identifiants chimiques
CAS | 186590-18-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H3ClF2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 164.536 |
Numéro MDL | MFCD22201050 |
Clé InChI | LFTQGYACSLFIRK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | phenol, 6-chloro-2,3-difluoro |
CID PubChem | 45119168 |
Nom IUPAC | 6-chloro-2,3-difluorophénol |
SMILES | C1=CC(=C(C(=C1F)F)O)Cl |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
186590-18-1 | |
164.536 | |
LFTQGYACSLFIRK-UHFFFAOYSA-N | |
45119168 | |
C1=CC(=C(C(=C1F)F)O)Cl |
C6H3ClF2O | |
MFCD22201050 | |
phenol, 6-chloro-2,3-difluoro | |
6-chloro-2,3-difluorophénol |
Spécification
6-Chloro-2,3-difluorophenol | |
C6H3ClF2O | |
phenol, 6-chloro-2,3-difluoro | |
C1=CC(=C(C(=C1F)F)O)Cl | |
164.536 | |
164.54 | |
Liquide |
186590-18-1 | |
MFCD22201050 | |
LFTQGYACSLFIRK-UHFFFAOYSA-N | |
6-chloro-2,3-difluorophénol | |
45119168 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante