Learn More
6-Chloro-2,3-difluorophénol, 97 %
Code produit. 15466757
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 186590-18-1
Formule moléculaire C6H3ClF2O
Poids moléculaire (g/mol) 164.536
Numéro MDL MFCD22201050
Clé InChI LFTQGYACSLFIRK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 6-chloro-2,3-difluoro
CID PubChem 45119168
Nom IUPAC 6-chloro-2,3-difluorophénol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1F)F)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloro-2,3-difluorophenol
Quantité 5 g
Poids de la formule 164.54
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide